Merck
441643
Sigma-Aldrich
3-フルオロフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
3-フルオロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
139.92
Beilstein:
3030632
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
mp
214-218 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
最近、パラジウム触媒を用いたクロスカップリング反応による新規な液晶性のフルオロビフェニルシクロヘキセンやジフルオロテルフェニルの合成に用いられているほか、強力なロイコトリエンB4受容体アゴニストのo-フェニルフェノ-ルの合成にも用いられています
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
441643-VAR:
441643-10G:
441643-1G:
441643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of Materials Chemistry, 5, 2239-2239 (1995)
o-phenylphenols: potent and orally active leukotriene B4 receptor antagonists.
M J Sofia et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(24), 3978-3981 (1993-11-26)
Liq. Cryst., 18, 1-1 (1995)
Chihiro Takei et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 66(4), 368-374 (2018-04-03)
Previous studies have shown that reversible chemical bond formation between phenylboronic acid (PBA) and 1,3-diol can be utilized as the driving force for the preparation of layer-by-layer (LbL) films. The LbL films composed of a PBA-appended polymer and poly(vinyl alcohol)
Mikhail Y Vorona et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(8) (2020-04-26)
Anthracene-based semiconductors have attracted great interest due to their molecular planarity, ambient and thermal stability, tunable frontier molecular orbitals and strong intermolecular interactions that can lead to good device field-effect transistor performance. In this study, we report the synthesis of