Merck
445207
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロフェニルボロン酸
98%
別名:
(3,5-ジクロロフェニル)ジヒドロキシボラン, 3,5-ジクロロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
190.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
官能基
chloro
SMILES記法
OB(O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
InChI Key
DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 鈴木宮浦クロスカップリング
  • トリフルオロメチル化
  • ビアリールジアゾ酢酸の分子内芳香族カルベノイド挿入
  • 芳香族ニトリルの合成に用いるシアノ化
  • 官能基化ジハロフェニルボロン酸の合成に用いるジハロフェニルジオキサザボロシンのリチオ化
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
445207-5G:
445207-VAR:
445207-25G:
445207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)