Merck
471070
Sigma-Aldrich
3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸
≥95%
別名:
3,5-ジ(トリフルオロメチル)ベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,300
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,300
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
257.93
Beilstein:
7379990
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
217-220 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BF6O2/c10-7(11,12)4-1-5(8(13,14)15)3-6(2-4)9(16)17/h1-3,16-17H
InChI Key
BPTABBGLHGBJQR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に関与する反応剤です。
  • カルボニル化を伴うアレノール類のアリール化によるメチレン アリールブテノン
  • Ullman/Suzuki/Negishiカップリングを経由する4-アミノキノリン類縁体
  • 抗けいれん活性を持つ第一級アミノ酸誘導体
  • シアン化カリウムとのCu触媒カップリングによるアルキルアリールカルバメート
  • 不斉共役付加によるアリール置換スクシンイミドおよび環状ケトン
  • 不斉Mannich型反応による軸不斉ジカルボン酸類
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
471070-5G:
471070-VAR:
471070-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
F Adebodun et al.
Journal of cellular biochemistry, 40(2), 249-260 (1989-06-01)
31P Nuclear Magnetic Resonance (NMR) studies were performed on mono- and diisopropylphosphoryl derivatives of alpha-chymotrypsin, trypsin, and subtilisin. Questions addressed included the pKa of the active center Asp...His...Ser triad in both species. While the pKa in the diisopropylphosphoryl derivatives is