Merck
471917
Sigma-Aldrich
3,4-ジクロロフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3,4-ジクロロベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3B(OH)2
CAS番号:
分子量:
190.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
280-285 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
InChI Key
JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ホモアリルカルバマートのリチオ化/ボリル化-プロトン化脱ホウ素化
  • Suzukiカップリング反応
以下の生物活性分子の合成に関与する前駆体/反応剤です。
  • ヒト型結核菌H37Rvコリスミン酸ムターゼインヒビター
  • PDE4Bインヒビターであるピロール誘導体
  • 抗がん薬であるニトロビニルビフェニル類
  • 免疫抑制および抗炎症の二重作用薬
  • クリプトスポリジウムおよびトキソプラズマCDPK1インヒビターであるピラゾロピリミジン類
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
471917-25G:
471917-BULK:
471917-VAR:
471917-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)