Merck
471224
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルアミン
≥99.5%
別名:
DIPA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥4,080
500 ML
¥8,380
4 X 100 ML
¥15,500
2.5 L
¥30,700
4 X 2.5 L
¥52,900
18 L
¥86,900
¥4,080
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥4,080
500 ML
¥8,380
4 X 100 ML
¥15,500
2.5 L
¥30,700
4 X 2.5 L
¥52,900
18 L
¥86,900
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605284
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.5%
bp:
84 °C (lit.)
蒸気圧:
50 mmHg ( 20 °C)
¥4,080
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
50 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
599 °F
expl. lim.
8.5 %
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 110 g/L at 25 °C
密度
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジイソプロピルアミン(DIPA)は、有機合成における有機塩基として広く用いられている脂肪族第二級アミンです。生成と燃焼の標準モルエンタルピーが、静的ボンベ熱量計によって測定されています。[1]
アプリケーション
ジイソプロピルアミン(DIPA)は、以下の合成に使用することができます。
  • ジイソプロピルアミンメチル尿素(DMU)[2]
  • N,N-ジイソプロピルキノリン-2-カルボキサミド[3]
  • 3-N-スルホニルアミジンクマリン[4]
  • N-クロラミン、アミド合成の中間体[5]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
7.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471224-1L:
471224-2L:
471224-4X2L:
471224-VAR:
471224-25ML:
471224-500ML:4548173963525
471224-4X2.5L:
471224-4X100ML:
471224-100ML:4548173963501
471224-5L:
471224-18L:4548173963518
471224-BULK:
471224-2.5L:4548173963532
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iron-Catalyzed Direct Synthesis of Amides from Methylarenes.
Kotha SS, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 357(7), 1437-1445 (2015)
Enthalpies of combustion of di-n-propylamine, diisopropylamine, diisobutylamine, and di-sec-butylamine.
Ribeiro da Silva MAV, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 29(9), 1025-1030 (1997)
A simple and novel amide ligand based on quinoline derivative used for palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction.
Liu H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 794, 27-32 (2015)
Microwave-Assisted Copper-Catalyzed Four Component Tandem Synthesis of 3-N-Sulfonylamidine Coumarins.
Murugavel G and Punniyamurthy T.
The Journal of Organic Chemistry, 80 (12), 6291-6299 (2015)
Research on Synthesis and Corrosion Inhibitory Performance of Diisopropylamine Methyl Urea.
Zhou FR and Zhang H.
Applied Mechanics and Materials, 713, 2839-2842 (2015)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf