Merck
436291
Sigma-Aldrich
オクチルマグネシウムブロミド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥13,600
800 ML
¥50,100
¥13,600
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥13,600
800 ML
¥50,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7MgBr
CAS番号:
分子量:
217.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,600
出荷可能日2025年4月01日詳細
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
密度
0.961 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-31.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
436291-800ML:4548173150123
436291-100ML:4548173150116
436291-BULK:
436291-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Verónica Fernández-Stefanuto et al.
Frontiers in chemistry, 8, 208-208 (2020-04-09)
Surfactants have a great number of applications. Among these chemicals, petroleum sulfonates have been widely used due to their effectiveness in reducing interfacial tension. This is the case of sodium octylnaphthalene sulfonate which is a solid with a very low