反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.951 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Mg]CCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11O2.BrH.Mg/c1-2-6-7-4-3-5-8-6;;/h6H,1-5H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
JYNXRXBIEHSSLR-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
- In a Grignard addition-acylation method for the preparation of enamides.
- To prepare trisubstituted allenes by reacting with propargylic ammonium salts.
- In one of the key synthetic steps for the synthesis of febrifugine based antimalarial drugs.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
561657-VAR:
561657-50ML:4548173170046
561657-BULK:
試験成績書(COA)