Merck
B65551
Sigma-Aldrich
1-ブロモドデカン
97%
別名:
ドデシルブロミド, ラウリルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,180
500 G
¥13,200
1 KG
¥24,500
¥7,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,180
500 G
¥13,200
1 KG
¥24,500
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11Br
CAS番号:
分子量:
249.23
Beilstein:
506159
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,180
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
8.6 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
InChI Key
PBLNBZIONSLZBU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1-ブロモドデカンは、アルキル化による溶解性および加工性の変更に使用することが可能です。報告されている用途の一部として、以下が挙げられます:
  • 有機エレクトロニクスに使用する強固な多環芳香族炭化水素の溶解性を改善することによる溶液加工性の容易化。[1][2][3]
  • 疎水性エトキシ化ウレタンおよびポリウレタンの誘導。[4][5]
  • 生物学的用途向け分子の親油性の向上。[6][7]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B65551-1KG:
B65551-5ML:
B65551-VAR:
B65551-100ML:
B65551-500ML:
B65551-500G:
B65551-100G:
B65551-250ML:
B65551-1L:
B65551-5G:
B65551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Double-tailed long chain BODIPYs-Synthesis, characterization and preliminary studies on their use as lipid fluorescence probes.
Arranja CT, et al.
Journal of Molecular Structure, 1146, 62-69 (2017)
Solution-processable 2,1,3-benzothiadiazole containing compound based on the novel 1-dodecyl-6-dodecoxynaphthyridine-2-one unit for organic field-effect transistors.
Cameron J, et al.
Organic Electronics, 49, 400-405 (2017)
Contorted polycyclic aromatic hydrocarbons with cove regions and zig-zag edges.
Chen Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(60), 8474-8477 (2017)
Synthesis and Properties of New N?Heteroheptacenes for Solution?Based Organic Field Effect Transistors.
Zhou F, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(51), 12542-12549 (2017)
Rinku Dutta et al.
Pharmaceutical research, 34(3), 564-578 (2016-12-21)
To determine the pharmacokinetic parameters and biodistribution of GDC-0449 loaded polymeric micelles after systemic administration into common bile duct ligation (CBDL) induced liver fibrotic mice. We used GDC-0449 encapsulated methoxy poly (ethylene glycol)-block-poly (2-methyl-2-carboxyl-propylene carbonate)-graft-dodecanol (PEG-PCD) non-targeted polymeric micelles for