Merck
637963
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
別名:
Bromo(3,7-dimethyloctyl)magnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥46,600
¥46,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥46,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21BrMg
CAS番号:
分子量:
245.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥46,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.856 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CC[Mg]Br
InChI
1S/C10H21.BrH.Mg/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3;;/h9-10H,1,5-8H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
CZIGPVDHJSGGIU-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Evaluating how cationic lipid affects mRNA-LNP physical properties and biodistribution: This study describes the synthesis process where 3,7-Dimethyloctylmagnesium bromide was used as a reagent in the preparation of a lipid component for lipid nanoparticles (LNPs), which are crucial in mRNA delivery systems (Gueguen et al., 2024).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-13.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-25 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
637963-100ML:4548173220291
637963-BULK:
637963-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)