Merck
290998
Sigma-Aldrich
ペンチルマグネシウムブロミド 溶液
2.0 M in diethyl ether
別名:
1-1-ペンチルマグネシウムブロミド, n-ペンチルマグネシウムブロミド, アミルマグネシウムブロミド, ブロモペンチルマグネシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H11MgBr
CAS番号:
分子量:
175.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
2.0 M in diethyl ether
密度
0.947 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
ZXWGTPYWPZGZPT-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
ペンチルマグネシウムブロミド溶液は以下の調製に使用できるグリニャール試薬です。
  • NiまたはCu触媒によるフッ化アルキルとのクロスカップリング反応によるアルカンの調製
  • アルジミンの付加体-環化-脱保護反応によるヒドロキシピペリジノン
また、アルカロイドである(+)-ヒペラスピンの全合成におけるオレフィンアルキル化、およびSi-C結合形成によるH末端Si(111)の表面アルキル化による、主要中間体の合成試薬としても使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290998-100ML:4548173130491
290998-800ML:4548173130507
290998-BULK:
290998-PZ:
290998-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ronia Chung-Tin Sham et al.
Environment international, 137, 105567-105567 (2020-02-23)
The occurrence of triphenyltin (TPT) compounds, a highly toxic antifouling biocide, has been documented in marine environments and organisms all over the world. While some studies showed that marine mammals can be used as sentinel organisms to evaluate the pollution
Diastereoconvergent Synthesis of trans-5-Hydroxy-6-Substituted-2-Piperidinones by Addition-Cyclization-Deprotection Process
Si Chang-Mei, et al.
Organic Letters, 16(16), 4328-4331 (2014)
Muhammad Waqar Ashraf et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 98(6), 811-816 (2017-04-14)
In the present work, data on the levels of hazardous Organotin compounds in eight commercially important fish species, caught from Arabian Gulf, has been reported. Highest levels of tributyltin (TBT) (98.5 ng/g dry weight) were detected in Epinephelus Tauvina whereas minimum
Alkylation of Si surfaces using a two-step halogenation/Grignard route
Bansal A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(30), 7225-7226 (1996)
Ni-or Cu-catalyzed cross-coupling reaction of alkyl fluorides with Grignard reagents
Terao J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(19), 5646-5647 (2003)