Merck
364673
Sigma-Aldrich
エチルマグネシウムブロミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
EtMgBr溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2MgBr
CAS番号:
分子量:
133.27
Beilstein:
3587203
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Mg]Br
InChI
1S/C2H5.BrH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
TWTWFMUQSOFTRN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エチルマグネシウムブロミド溶液は、Grignard反応及び他のGrignard試薬の合成に使用することができます。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
その他情報
25°C以下で保管するとマグネシウム塩の結晶を生じることがあります。容器を暖かい場所に移動し、穏やかに数回振り混ぜると固体が再溶解します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
364673-18L:4548173140223
364673-100ML:4548173140216
364673-8L:4548173140247
364673-BULK:
364673-4X25ML:
364673-18L-C:
364673-800ML:4548173140230
364673-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Replacement of the lactone moiety on podophyllotoxin and steganacin analogues with a 1, 5-disubstituted 1, 2, 3-triazole via ruthenium-catalyzed click chemistry.
Imperio D
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 15(21), 6748-6757 (2007)
An improved synthesis of (+)-3, 4-O-isopropylidene butyne.
Jiang B
Synthetic Communications, 25(22), 3641-3645 (1995)
D R Hwang et al.
Nuclear medicine and biology, 27(6), 533-539 (2000-11-01)
Imaging neuroreceptors with radiolabeled agonists might provide valuable information on the in vivo agonist affinity states of receptors of interest. We report here the radiosynthesis, biodistribution in rodents, and imaging studies in baboons of [(11)C]-labeled (-)-N-propyl-norapomorphine [(-)-NPA]. (-)-[(11)C]NPA was prepared
Janne E Tønder et al.
Organic & biomolecular chemistry, 2(10), 1447-1455 (2004-05-12)
Copper mediated allylic substitutions and conjugate additions to geranyl, cinnamyl and allylic indole compounds have been investigated with the aim of finding a method for the creation of the all-carbon quaternary centre present in the natural product lyngbyatoxin A. Reaction
R G Xie et al.
Steroids, 55(11), 488-490 (1990-11-01)
The reaction of ethyl magnesium bromide and 17 alpha-ethynylestradiol with formaldehyde in the presence of triethyl phosphate or hexamethylphosphoramide gave the 2- and 4-formyl-17 alpha-ethynylestradiol in high yield. Treatment of the formyl derivatives with an alkaline solution of hydrogen peroxide