Merck
429384
Sigma-Aldrich
ヨウ化セシウム
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
モノヨウ化セシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥20,400
¥20,400
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥20,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsI
CAS番号:
分子量:
259.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
beads
¥20,400
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
beads
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
mp
626 °C (lit.)
密度
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ナノスケールのヨウ化セシウムシンチレーターの作製:この研究では、先進的な検出技術に取り組む材料科学者に関連する、高エネルギー放射線検出のためのナノスケールのヨウ化セシウムシンチレーターの開発に焦点を合わせています(CY Chen, CW Hun, SF Chen, CC Chen, 2015)。
  • 光電子放出および光学定数の測定:ヨウ化セシウム薄膜光カソードの光電子放出および光学特性についての研究で、材料科学における光-物質相互作用の理解に関連しています(R Rai, N Gupta, NFA Jammal, BK Singh, 2015)。
特徴および利点
医療用画像のりん光スクリ-ン、シンチレ-タ-、カロリ-メ-タ-、およびさまざまな粒子検知器等の機器に多く使用されます。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429384-10G:4548173988634
429384-BULK:
429384-10G-PW:
429384-1G-PW:
429384-1G:
429384-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Long, J.R. et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 4603-4603 (1996)
Makhsud I Saidaminov et al.
Nature materials, 19(4), 412-418 (2020-02-12)
The composition of perovskite has been optimized combinatorially such that it often contains six components (AxByC1-x-yPbXzY3-z) in state-of-art perovskite solar cells. Questions remain regarding the precise role of each component, and the lack of a mechanistic explanation limits the practical
Marco Bertolini et al.
Medical physics, 39(5), 2617-2627 (2012-05-09)
The purpose of this study is to compare digital radiography systems using the metric effective detective quantum efficiency (eDQE), which better reflects digital radiography imaging system performance under clinical operating conditions, in comparison with conventional metrics such as modulation transfer
Nobuhiro Yasui et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(40), 5464-5469 (2012-08-14)
Alkali halide systems that function as phase-separated scintillators (PSSs) with light-guiding properties are sucessfully created. Furthermore, it is the matrix phases of the PSSs which display the light-guiding properties. CsI-NaCl:Tl is a practical material pair because of its high pixel
G Hajdok et al.
Medical physics, 35(7), 3194-3204 (2008-08-14)
A frequency-dependent x-ray Swank factor based on the "x-ray interaction" modulation transfer function and normalized noise power spectrum is determined from a Monte Carlo analysis. This factor was calculated in four converter materials: amorphous silicon (a-Si), amorphous selenium (a-Se), cesium
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。