Merck
203033
Sigma-Aldrich
ヨウ化セシウム
99.999% trace metals basis
別名:
Caesium iodide, Caesium monoiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,470
10 G
¥20,900
¥6,470
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,470
10 G
¥20,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsI
CAS番号:
分子量:
259.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38100503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.999% trace metals basis
フォーム:
solid
¥6,470
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
626 °C (lit.)
密度
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヨウ化セシウムは、 鉛不含のペロブスカイト材料であるCs2NaBiI6(CNBI)の合成で、前駆体として使用できます。CNBIは安定性が高く、太陽電池、 LEDおよびレーザーの分野で 応用されています。
高分解能ガンマ分光法に適用できる最も明るい赤色発光のCs2HfI6シンチレーターの調製に 使用できます。
また、電離放射線の検出用にセシウムベースのナノ結晶の合成にも使用できます。
特徴および利点
  • 高い量子効率
  • 周囲の空気や気体環境に対する高い安定性
医療用画像のりん光スクリ-ン、シンチレ-タ-、カロリ-メ-タ-、およびさまざまな粒子検知器等の機器に多く使用されます。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203033-VAR:
203033-10G:4548173986401
203033-BULK:
203033-50G:
203033-1G:4548173986395
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Hajdok et al.
Medical physics, 35(7), 3194-3204 (2008-08-14)
A frequency-dependent x-ray Swank factor based on the "x-ray interaction" modulation transfer function and normalized noise power spectrum is determined from a Monte Carlo analysis. This factor was calculated in four converter materials: amorphous silicon (a-Si), amorphous selenium (a-Se), cesium
Mowei Zhou et al.
Analytical chemistry, 84(14), 6016-6023 (2012-07-04)
A custom in-line surface-induced dissociation (SID) device has been incorporated into a commercial ion mobility quadrupole/time-of-flight mass spectrometer in order to provide an alternative and potentially more informative activation method than the commonly used collision-induced dissociation (CID). Complicated sample mixtures
Marco Bertolini et al.
Medical physics, 39(5), 2617-2627 (2012-05-09)
The purpose of this study is to compare digital radiography systems using the metric effective detective quantum efficiency (eDQE), which better reflects digital radiography imaging system performance under clinical operating conditions, in comparison with conventional metrics such as modulation transfer
Nobuhiro Yasui et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(40), 5464-5469 (2012-08-14)
Alkali halide systems that function as phase-separated scintillators (PSSs) with light-guiding properties are sucessfully created. Furthermore, it is the matrix phases of the PSSs which display the light-guiding properties. CsI-NaCl:Tl is a practical material pair because of its high pixel
Melanie Freed et al.
Medical physics, 37(6), 2593-2605 (2010-07-17)
Accurate models of detector blur are crucial for performing meaningful optimizations of three-dimensional (3D) x-ray breast imaging systems as well as for developing reconstruction algorithms that faithfully reproduce the imaged object anatomy. So far, x-ray detector blur has either been
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。