Merck
901436
Sigma-Aldrich
ホルムアミジニウムヨージド
greener alternative
≥99%, anhydrous
別名:
Formamidine Hydroiodide, methanimidamide hydroiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH5IN2
CAS番号:
分子量:
171.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
I.N\C=N\[H]
InChI
1S/CH4N2.HI/c2-1-3;/h1H,(H3,2,3);1H
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
Formamidinium iodide(FAI)は、光起電力の分野、特にペロブスカイト太陽電池の開発において、重要な用途のある化学物質です。FAI由来のFormamidinium系ペロブスカイト材料では、その他の光電子用途においても可能性を示しています。例えば、発光ダイオード(LED)、光検出器、レーザーなどです。
有機ハロゲン化物ベースのペロブスカイトは、太陽電池用途の重要な材料として出現しました[1][2][3][4]。 水分含量が非常に低い当社のペロブスカイト前駆体は、ペロブスカイトベースの太陽電池のバンドギャップ、キャリア拡散長、および電力変換効率の最適化に必要な混合カチオンまたはアニオンペロブスカイトの合成に有用です。
注意
  • 非常に高い吸湿性を有しています。
  • グローブボックス内で取り扱ってください。
  • 取扱いと保管は窒素雰囲気下で行ってください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901436-10G:
901436-BULK:
901436-100G:
901436-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 256-256 (2016)
Recent Advances in Hybrid Halide Perovskites-based Solar Cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-361 (2017)
Recent advances in hybrid halide perovskites-based solar cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Zhiping Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 29(5), 1604186-1604186 (2016-12-03)
Air-stable doping of the n-type fullerene layer in an n-i-p planar heterojunction perovskite device is capable of enhancing device efficiency and improving device stability. Employing a (HC(NH
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
すべて表示
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。