Merck
466352
Sigma-Aldrich
ヨウ化スズ(II)
−10 mesh, 99.999% trace metals basis
別名:
ヨウ化第一スズ, 二ヨウ化スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnI2
CAS番号:
分子量:
372.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
密度
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化スズ(II)は融点が高いオレンジ色の結晶です。有機–無機太陽電池、発光デバイス、および二次電池に広く使用されています。還元剤として作用します。
アプリケーション
ヨウ化スズ(II)は以下に使用できます:
  • 溶媒結晶化を使用した、ヘテロ接合空乏ペロブスカイト太陽電池用のヨウ化メチルアンモニウムスズフィルム製造の前駆体。
  • Pbフリー発光ダイオード(PeLED)用の非常に安定なペロブスカイト薄膜の調製。 634 nmで幅広いオレンジ色を発光し、36%のフォトルミネッセンス量子収率を示す、新しい空気中で安定な1次元(1D)ハイブリッド鉛フリーハロゲン化物材料(DAO)Sn2I6
  • 高レートのリチウム空気電池の二元機能電解質添加剤。SnI2は、Li2O2の分解を促進することで、リチウムアノードを保護して電荷ポテンシャルを低減します。
  • 全タンデムペロブスカイト太陽電池のため、ホルムアミジンスルフィン酸(FSA)を用いた混合Pb–Snペロブスカイトフィルムの合成。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466352-VAR:
466352-5G-PW:
466352-1G-PW:
466352-BULK:
466352-1G:4548173155340
466352-5G:4548173155357
文書ライブラリにアクセスする
Water-stable 1D hybrid tin (II) iodide emits broad light with 36\% photoluminescence quantum efficiency
Ioannis Spanopoulos, et al.
Journal of the American Chemical Society, 142, 9028-9038 (2020)
Enhancing performance and stability of tin halide perovskite light emitting diodes via coordination engineering of lewis acid--base adducts
Ye Jin Heo, et al.
Advanced Functional Materials , 31, 210697-210697 (2021)
Solvent-mediated crystallization of CH3NH3SnI3 films for heterojunction depleted perovskite solar cells
Feng Hao, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137, 11445-11452 (2015)
Novel Co-Catalytic Activities of Solid and Liquid Phase Catalysts in High-Rate Li-Air Batteries
Chengji Zhang, et al.
Advanced Energy Materials, 12, 2201616-2201616 (2022)
All-perovskite tandem solar cells with 24.2\% certified efficiency and area over 1 cm2 using surface-anchoring zwitterionic antioxidant
Ke Xiao, et al.
Nature Energy, 5, 870-880 (2020)