Merck
229970
Sigma-Aldrich
ヨウ化タリウム(I)
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TlI
CAS番号:
分子量:
331.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
440 °C (lit.)
密度
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229970-VAR:
229970-25G:4548173993102
229970-BULK:
試験成績書(COA)