Merck
914819
Sigma-Aldrich
ヨウ化セシウム
AnhydroBeads, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
別名:
Cesium monoiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CsI
CAS番号:
分子量:
259.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.23
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals
粒径
-10 mesh
mp
626 °C (lit.)
密度
4.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[I-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Cesium iodide anhydrous can be used as a precursor or component in the synthesis of the perovskite absorber layer in perovskite solar cells. By introducing cesium iodide into the perovskite composition, the bandgap of the material can be tuned to better match the solar spectrum, optimizing the light absorption and energy conversion efficiency of the solar cell.
Cesium iodide finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade CsI can readily be dissolved in 1:1 vol DMF/DMSO to yield 1M solution.
特徴および利点
医療用画像のりん光スクリ-ン、シンチレ-タ-、カロリ-メ-タ-、およびさまざまな粒子検知器等の機器に多く使用されます。
包装
Packaged in ampules
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
914819-VAR:
914819-BULK:
914819-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cesium Iodide Interface Modification for High Efficiency, High Stability and Low Hysteresis Perovskite Solar Cells
Han F, et al.
Electrochimica Acta, 236, 122-130 (2017)
Kang Wang et al.
Nature communications, 9(1), 4544-4544 (2018-11-02)
As the black cesium lead iodide (CsPbI3) tends to transit into a yellow δ-phase at ambient, it is imperative to develop a stabilized black phase for photovoltaic applications. Herein, we report a distorted black CsPbI3 film by exploiting the synergistic
資料
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。