Merck
427632
Sigma-Aldrich
Tributyl borate-11B
99 atom % 11B
別名:
Tributoxyborane-11B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3O]311B
CAS番号:
分子量:
230.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 11B
品質水準
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
230-235 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
depleted
SMILES記法
CCCCO[11B](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i13+0
InChI Key
LGQXXHMEBUOXRP-XFLZAFPTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
427632-1G:
427632-BULK:
427632-10G:
427632-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chawanphat Muangnoi et al.
Pharmaceutics, 11(8) (2019-08-04)
Previously, we synthesized curcumin and a succinate ester prodrug of curcumin namely curcumin diethyl disuccinate (CurDD) in the lab scale, which yielded hundred milligrams to few grams of the compounds. CurDD was found to be more stable in a phosphate