Merck
601357
Sigma-Aldrich
Boron-10B trifluoride
95 atom % 10B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
10BF3
分子量:
67.01
UNSPSCコード:
12142200
同位体純度
95 atom % 10B
形状
gas
分子量
67.06 by atom % calculation
質量シフト
M-1
SMILES記法
F[10B](F)F
関連するカテゴリー
包装
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
601357-VAR:
601357-BULK:
試験成績書(COA)