Merck
418625
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate
97%
別名:
テトラブチルアンモニウム ジフルオロトリフェニルスズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N[(C6H5)3SnF2]
CAS番号:
分子量:
630.48
Beilstein:
8668854
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
192-193 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Sn-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H36N.3C6H5.2FH.Sn/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h5-16H2,1-4H3;3*1-5H;2*1H;/q+1;;;;;;+1/p-2
InChI Key
ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • K tert-ブトキシドとの反応でジシリル化フルオロシリレノイドが生成し、連続する自己縮合でフルオロジシラニルアニオンとなります
  • ビニルトリフラート類やアリールトリフラートとのクロスカップリング反応
  • ハロゲン化アルキルおよびアルキルスルホナートの相間移動触媒フッ素化での共触媒
  • 求核的フッ素化剤として使用
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
418625-250MG:4548173148021
418625-1G:4548173148014
418625-BULK:
418625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)