Merck
412368
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer 溶液
ethylenediamine core, generation 0.0 solution, 20 wt. % in methanol
別名:
Poly(amidoamine)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥18,000
25 G
¥78,300
¥18,000
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥18,000
25 G
¥78,300
About This Item
化学式:
NH2(CH2)2NH2]:(G=0);dendri PAMAM(NH2)4
CAS番号:
分子量:
516.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,000
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 0.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
20 wt. % in methanol
表面基数
4
屈折率
n20/D 1.364
bp
64.7 °C
密度
0.854 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C22H48N10O4/c23-5-9-27-19(33)1-13-31(14-2-20(34)28-10-6-24)17-18-32(15-3-21(35)29-11-7-25)16-4-22(36)30-12-8-26/h1-18,23-26H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)(H,30,36)
InChI Key
SENLDUJVTGGYIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PAMAMデンドリマーは、樹状ポリマークラスに分類されるポリ(アミドアミン)であり、中心のエチレンジアミンコアの周囲にジェネレーションを形成する2段階反応で調製できます。窒素およびアミド(官能基)で構成され、アミドは規則的に配列された分枝パターンを取ります。PAMAMは主として高性能キレート剤として使用されます。[1][2]
アプリケーション
PAMAMデンドリマーはデンドリマーファミリーに属し、生物医学および薬物送達の用途に使用できます。[3][4][5]
物理的形状
Contains 4 surface primary amino groups
法的情報
デンドリテック®社により製造されます。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412368-BULK:
412368-2G:
412368-1G:
412368-25G:4548173147123
412368-5G:4548173147130
412368-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly (ethylene glycol)-conjugated PAMAM dendrimer for biocompatible, high-efficiency DNA delivery
Luo D, et al.
Macromolecules, 35(9), 3456-3462 (2002)
Poly (amidoamine)(PAMAM) dendrimers: from biomimicry to drug delivery and biomedical applications
Esfand R and Tomalia DA
Drug Discovery Today, 6(8), 427-436 (2001)
PAMAM dendrimer-based multifunctional conjugate for cancer therapy: synthesis, characterization, and functionality
Majoros I, et al.
Biomacromolecules, 7(2), 572-579 (2006)
Dendritic chelating agents. 1. Cu (II) binding to ethylene diamine core poly (amidoamine) dendrimers in aqueous solutions
Diallo MS, et al.
Langmuir, 20(7), 2640-2651 (2004)
Dendrimer enhanced ultrafiltration. 1. Recovery of Cu (II) from aqueous solutions using PAMAM dendrimers with ethylene diamine core and terminal NH2 groups
Diallo MS, et al.
Environmental Science & Technology, 39(5), 1366-1377 (2005)
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf