アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
55-57 °C/65 mmHg (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCOCC#C
InChI
1S/C6H6O/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2
InChI Key
HRDCVMSNCBAMAM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416967-BULK:
416967-1G:
416967-25G:
416967-5G:
416967-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック