Merck
543985
Sigma-Aldrich
Propargyl benzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,110
¥8,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,110
About This Item
化学式:
C6H5CO2CH2C≡CH
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
phenyl
SMILES記法
O=C(OCC#C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H8O2/c1-2-8-12-10(11)9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI Key
NBDHEMWCIUHARG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Propargyl benzoate is an aromatic ester containing a terminal acetylene group. It can be synthesized by reacting propargyl bromide and benzoyl chloride.[1]
アプリケーション
Propargyl benzoate may be used in the preparation of amphiphilic graft copolymers of poly(ε-caprolactone) (PCL).[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
543985-5G:
543985-BULK:
543985-VAR:
543985-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Combination of ring-opening polymerization and ?click chemistry?: toward functionalization and grafting of poly (?-caprolactone).
Riva R, et al.
Macromolecules, 40(4), 796-803 (2007)
Nickel-Catalyzed Tandem Coupling of ?,?-Enones, Alkynes, and Alkynyltins for the Regio-and Stereoselective Synthesis of Conjugated Enynes.
Ikeda S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(23), 8248-8255 (1996)