Merck
78960
Sigma-Aldrich
フェニルプロパルギルエーテル
technical, ≥90% (GC)
別名:
3-フェノキシ-1-プロピン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC≡CCH2OC6H5
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
2040910
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.535
密度
1.030 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C#CCOc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h1,3-7H,8H2
InChI Key
AIQRJSXKXVZCJO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
78960-VAR:
78960-50ML:
78960-BULK:
78960-10ML:
試験成績書(COA)