Merck
50062
Sigma-Aldrich
Glycidyl propargyl ether
technical, ≥90% (GC)
別名:
2,3-Epoxypropyl propargyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥20,600
¥20,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥20,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O2
CAS番号:
分子量:
112.13
Beilstein:
1098793
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical
アッセイ
≥90% (GC)
屈折率
n20/D 1.448
密度
1.040 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C#CCOCC1CO1
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-7-4-6-5-8-6/h1,6H,3-5H2
InChI Key
SYFZCLMMUNCHNH-UHFFFAOYSA-N
詳細
Glycidyl propargyl ether (GPE) is a glycidyl ether containing a terminal alkyne group.
アプリケーション
Glycidyl propargyl ether may be used in the synthesis of:
  • propargyl-functional poly(carbonate)s[1]
  • hyperbranched polyglycerol (hbPG)[2]
  • alkyne-functionalized polytetrahydrofuran (PTHF) diols[3]
  • dextran-based cyclodextrin polymers[4]
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
50062-50ML:
50062-BULK:
50062-VAR:
50062-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zoltán Fülöp et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 635-642 (2013-08-06)
Cyclodextrins and their water-soluble derivatives are excellent solubilizers and stabilizers and widely used as enabling pharmaceutical excipients. However, still new cyclodextrin derivatives are being designed and synthesized in an effort to improve their physicochemical properties. In this study physicochemical and
Combining cationic ring-opening polymerization and click chemistry for the design of functionalized polyurethanes.
Basko M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 49(7), 1597-1604 (2011)
One-step synthesis of multi-alkyne functional hyperbranched polyglycerols by copolymerization of glycidyl propargyl ether and glycidol.
Schull C, et al.
Polym. Chem., 4(17), 4730-4736 (2013)
Propargyl-Functional Aliphatic Polycarbonate Obtained from Carbon Dioxide and Glycidyl Propargyl Ether.
Hilf J and Frey H.
Macromolecular Rapid Communications, 34(17), 1395-1400 (2013)