Merck
247502
Sigma-Aldrich
クメンヒドロペルオキシド
technical grade, 80%
別名:
α,α-ジメチルベンジルヒドロペルオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,860
100 G
¥4,120
500 G
¥19,600
1 KG
¥22,700
¥3,860
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,860
100 G
¥4,120
500 G
¥19,600
1 KG
¥22,700
About This Item
化学式:
C6H5C(CH3)2OOH
CAS番号:
分子量:
152.19
Beilstein:
1908117
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,860
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
蒸気密度
5.4 (vs air)
蒸気圧
<0.03 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
80%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
屈折率
n20/D 1.5210
bp
100-101 °C/8 mmHg (lit.)
溶解性
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
密度
1.03 g/mL at 25 °C
官能基
hydroperoxide
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(OO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI Key
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アリルアルコ-ル[1]や脂肪酸エステル[2]のエポキシド化試薬です。ラジカル重合の開始剤です。[3]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Lungs, Respiratory system
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
247502-VAR:
247502-5G:4548173933894
247502-BULK:
247502-1KG:
247502-500G:4548173933887
247502-100G:4548173933870
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Irene Martínez de Toda et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, 75(4), 613-620 (2019-02-13)
Oxidative stress has been reported to increase with aging, and although several age-related changes in redox parameters have been described, none of them have been verified as markers of the rate of aging and life span. Therefore, antioxidant (catalase, glutathione
Fett Wiss. Technol., 95, 236-236 (1993)
Maren C Podszun et al.
Redox biology, 37, 101710-101710 (2020-09-14)
Oxidative stress (OS) in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) promotes liver injury and inflammation. Treatment with vitamin E (α-tocopherol, αT), a lipid-soluble antioxidant, improves liver injury but also decreases steatosis, thought to be upstream of OS, through an unknown mechanism.
Gulfam Ahmad et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(9) (2019-09-22)
Activated neutrophils release myeloperoxidase that produces the potent oxidant hypochlorous acid (HOCl). Exposure of the oxygen transport protein horse heart myoglobin (hhMb) to HOCl inhibits Iron III (Fe(III))-heme reduction by cytochrome b5 to oxygen-binding Iron II (Fe(II))Mb. Pathological concentrations of
D Xia et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 26(2), 115-124 (1993-01-01)
We used a cell free system Bouché et al.: J. Cell Biol. 107:587-596, 1988] to study the incorporation of actin into myofibrils. We used alpha-skeletal muscle actin and actins with substitutions of either His73 [Solomon and Rubenstein: J. Biol.Chem. 262:11382
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf