グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Mg, 30%
MgO2, 24-28%
反応適合性
reagent type: oxidant
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Mg++].[O-][O-].O=[Mg]
InChI
1S/2Mg.O2.O/c;;1-2;/q;+2;-2;
InChI Key
IODFUUWCSICZNX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
433624-BULK:
433624-250G:
433624-VAR:
433624-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック