Merck
S4007
Sigma-Aldrich
ヨウ素酸ナトリウム
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaIO3
CAS番号:
分子量:
197.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
密度
4.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ヨウ素酸ナトリウム((NaIO3)は、次のプロセスにおいて酸化剤として使用できます:     
  • NaIO3/中性Al2O3 触媒系は、さまざまな芳香族、脂肪族、脂環式のジスルフィドを対応するチオールの酸化により合成するために使用されます。      
  • NaIO3/Na2SO3/HClは、2-ナフチルアミンのヨウ素化による2-アミノ-1-ヨードナフタレンの調製において使用されます。
  • NaIO3/無水酢酸または氷酢酸は、芳香族酸化的ヨウ素化反応に使用されます。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S4007-100G:4548173991566
S4007-VAR:
S4007-H:
S4007-BULK:
S4007-500G:4548173991580
S4007-1KG:4548173991573
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simple Oxidation of Thiols with Sodium Iodate under Solid-Solution Biphasic Conditions
Hirano M, et al.
Journal of chemical research. Synopses, (12), 816-817 (1998)
Iodination of both deactivated and activated arenes with sodium periodate or sodium iodate as the oxidants
Lulinski P and Skulski L
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 73(4), 951-956 (2000)
Reaction of 2-Naphthylamine with Sodium Iodate/Sodium Sulfite: Synthesis of 2-Amino-1-iodonaphthalene
Taldone T, et al.
Synthetic Communications, 42(5), 635-638 (2012)
Jie Huang et al.
Molecular vision, 26, 494-504 (2020-07-09)
To observe the effects of tetramethylpyrazine (TMP) on mice retinas injured by sodium iodate (NaIO3). Male mice (n = 45) were randomly divided into three groups: the control group (Group C), the NaIO3-degenerated group (Group I), and the TMP-treated group
Brianna M Young et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 14, 113-125 (2019-07-25)
Age-related macular degeneration (AMD) has been linked to oxidative damage and para-inflammation, an activation of inflammasome signaling in the retinal pigment epithelium (RPE) and the underlying choriocapillaris. Herein, we tested the efficacy of a gene-delivered caspase-1 inhibitor in controlling the