Merck
407216
Sigma-Aldrich
トリアリールスルホニウムヘキサフルオロリン酸塩, 混合物
50% in propylene carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥6,060
100 ML
¥20,000
¥6,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥6,060
100 ML
¥20,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥6,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
濃度
50% in propylene carbonate
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
密度
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.3F6P/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;3*1-7(2,3,4,5)6/h1-28H;1-19H;;;/q+2;+1;3*-1
InChI Key
BXEZIWXFNSCYKD-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリアリールスルホニウムヘキサフルオロリン酸塩混合物は、カチオン性光開始剤であり、二官能基架橋性単量体を含む紫外線硬化剤として使用されます。[1]
アプリケーション
プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート(PGMA)と混合でき、これをビスフェノールF樹脂と配合してUV硬化性ナノインプリントエポキシレジストの製作に使用できます。[2][3]また、エレクトロニクス装置のUV保護コーティングに用いられるエポキシ/アクリル酸複合材料の光重合において光開始剤として使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
407216-100ML:
407216-BULK:
407216-VAR:
407216-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel visible photoinitiators systems for free-radical/cationic hybrid photopolymerization.
Podsiadly R.
Dyes and Pigments, 91(3), 422-426 (2011)
Nanoimprinting ultrasmall and high-aspect-ratio structures by using rubber-toughened UV cured epoxy resist.
Shin YJ, et al.
Nanotechnology, 24(25), 255302-255302 (2013)
Kinetics study of the UV-initiated cationic polymerization of cycloaliphatic diepoxide resins.
Voytekunas VY, et al.
European Polymer Journal, 44(11), 3640-3649 (2008)