Merck
726192
Sigma-Aldrich
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
98%
別名:
Bis(p-tolyl)iodonium hexafluorophosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14F6IP
CAS番号:
分子量:
454.13
Beilstein:
3581445
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥97.5% (TLC)
98%
フォーム
solid
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1ccc([I+]c2ccc(C)cc2)cc1
InChI
1S/C14H14I.F6P/c1-11-3-7-13(8-4-11)15-14-9-5-12(2)6-10-14;1-7(2,3,4,5)6/h3-10H,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
LHLVGWWCRPPKBC-UHFFFAOYSA-N
詳細
Bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate is a white powder. It melts at 175-180 °C and shows an UV absorption peak at 267nm. 1
アプリケーション
  • Covalent Functionalisation of Few-Layer Black Phosphorus using Aryl Iodonium Salts and Comparison to Diazonium Modified Black Phosphorus: Explores the functionalization of black phosphorus using bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate and compares it to diazonium modification (M Van Druenen, 2019).
  • Iodonium sulfonates as high‐performance coinitiators and additives for CQ‐based systems: Toward aromatic amine‐free photoinitiating systems: Examines the effectiveness of iodonium sulfonates and bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate in CQ-based photoinitiating systems (J Kirschner et al., 2019).
  • Thiophene-substituted phenothiazine-based photosensitisers for radical and cationic photopolymerization reactions under visible laser beams (405 and 455 nm): Studies the use of thiophene-substituted phenothiazine in combination with bis(4-methylphenyl)iodonium hexafluorophosphate for effective photopolymerization (P Chao et al., 2016).
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
726192-BULK:
726192-5G:4548173999098
726192-VAR:
726192-25G:4548173999081
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)