Merck
530972
Sigma-Aldrich
Diphenyliodonium triflate
electronic grade, ≥99%
別名:
DPIT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2I(CF3SO3)
CAS番号:
分子量:
430.18
Beilstein:
3582403
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99%
mp
180-181 °C (lit.)
溶解性
PGMEA: ~1%
γ-butyrolactone: ~25%
ethyl lactate: ~5%
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.CHF3O3S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
SBQIJPBUMNWUKN-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
光カチオン重合開始剤。光酸発生剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
530972-BULK:
530972-5G:
530972-1G:4548173994635
530972-VAR:
試験成績書(COA)