Merck
654027
Sigma-Aldrich
トリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩混合物
50 wt. % in propylene carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥9,560
100 ML
¥21,400
¥9,560
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥9,560
100 ML
¥21,400
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,560
出荷予定日2025年4月19日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
50 wt. % in propylene carbonate
屈折率
n20/D 1.502
bp
>220 °C
密度
1.410 g/mL at 25 °C
SMILES記法
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.S(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4.S(c5ccc(cc5)[S+](c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccc(cc8)[S+](c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/C36H28S3.C24H19S2.18FH.3Sb/c1-5-13-31(14-6-1)38(32-15-7-2-8-16-32)35-25-21-29(22-26-35)37-30-23-27-36(28-24-30)39(33-17-9-3-10-18-33)34-19-11-4-12-20-34;1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-28H;1-19H;18*1H;;;/q+2;+1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+5/p-18
InChI Key
YASCSMWRFXPFOO-UHFFFAOYSA-A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩混合物は、カチオン重合に使用される光開始剤です。これらの光開始剤は210~350 nmの範囲で最も効果的です。−主にエポキシ樹脂の重合を開始するために使用されます。[1][2][3][4]
アプリケーション
  • アモルファス熱電材料の3Dプリンティング作製:この研究では、熱伝導率が非常に低い熱電材料の作製におけるカチオン性光開始剤としてのトリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩の使用について探索し、熱電ポリマーの処理におけるその役割を強調しています(M He et al., 2015)。
  • カチオン重合のためのオニウム塩:カチオン重合過程におけるトリアリールスルホニウム塩混合物の高収率および機能性について議論し、非対称なトリアリールスルホニウム塩を合成するための経路を提供しています(DIR Taschner, 2023)。
  • エポキシ化生物由来樹脂のカチオンUV硬化:この論文では、トリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩を使用した生物由来樹脂のUVおよび可視光による二重の硬化について調査し、持続可能な高分子化学におけるその用途を強調しています(C Noè et al., 2020)。
  • 光硬化性エポキシアクリラートコーティング:トリアリールスルホニウムヘキサフルオロアンチモン酸塩を使用したエポキシアクリラートコーティングのカチオン性およびラジカル性の二重の光架橋について調べ、ハイブリッドポリマーネットワークの特性に焦点を合わせています(P Bednarczyk et al., 2021)。
  • 単成分可視光光開始系における最近の進展:この研究では、先進的な重合法の光開始剤としてトリアリールスルホニウム塩を使用した系を取り上げ、高分子化学におけるこれらの塩の多用途性を示しています(F Dumur, 2023)。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>284.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 140 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
654027-100ML:4548173218984
654027-VAR:
654027-BULK:
654027-25ML:4548173218977
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A study of epoxy resin-acrylated polyurethane semi-interpenetrating polymer networks
Vabrik R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 68(1), 111-119 (1998)
Influence of the initiating mechanism on the cationic photopolymerization of a cycloaliphatic epoxy resin with arylsulfonium salts
Fernandez-Francos X
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(1), 16-25 (2007)
Photochemistry of triarylsulfonium salts
Dektar JL and Hacker NP
Journal of the American Chemical Society, 112(16), 6004-6015 (1990)
Kinetics study of the UV-initiated cationic polymerization of cycloaliphatic diepoxide resins.
Voytekunas VY, et al.
European Polymer Journal, 44(11), 3640-3649 (2008)
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf