Merck
B9807
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-テトラフェニル-1,2-エタンジオール
99%
別名:
ベンゾピナコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C(OH)C(C6H5)2OH
CAS番号:
分子量:
366.45
Beilstein:
2061947
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
crystals
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES記法
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H
InChI Key
MFEWNFVBWPABCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethanediol (TPED) is used as an active component of the initiation system in free radical polymerization.
  • It is used as a precursor to prepare 1-hydroxy-2-(p-tolylaminocarbonyloxy)-1,1,2,2-tetraphenylethane (HTTPE), a thermal iniferter for radical polymerization.
  • TPED can also be used as a protecting group for the boronic acids by converting them to stable boronic esters.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9807-100G:
B9807-VAR:
B9807-BULK:
B9807-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of well?defined polystyrene by radical polymerization using 1, 1, 2, 2?tetraphenyl?1, 2?ethanediol/feCl3/PPh3 initiation system.
Chen X P and Qiu K Y
Journal of Applied Polymer Science, 77(7), 1607-1613 (2000)
1, 1, 2, 2-Tetraphenyl-1, 2-ethanediol: A new protecting group for the synthesis of cyclopropylboronic esters.
Pietruszka J and Witt A
Synlett, 2003(01), 0091-0094 (2003)
A novel thermal iniferter for radical polymerization.
Chen X P, et al.
European Polymer Journal, 36(8), 1547-1554 (2000)
Synthesis of well-defined poly (methyl methacrylate) by radical polymerization with a new initiation system TPED/FeCl3/PPh3.
Chen X P and Qiu K Y
Macromolecules, 32(26), 8711-8715 (1999)