Merck
405868
Sigma-Aldrich
4′-クロロ-2,2′:6′,2″-テルピリジン
greener alternative
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,000
¥24,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10ClN3
CAS番号:
分子量:
267.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 51
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
148-150 °C (lit.)
官能基
chloro
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Clc1cc(nc(c1)-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H10ClN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H
InChI Key
AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
詳細
4′-クロロ-2,2′:6′,2′′-テルピリジン(4′-Cltpy、Cltpy、Cl-terpy)は、4位にCl部位を持つテルピリジン(tpy)部位を含む三座配位子です。これらの2つの部位を介して様々な金属イオンと配位し、多様な配位ポリマーを形成します。[1]結晶構造研究では、Cltpyのテルピリジンユニットがトランス,トランス立体配座をとることが示されています。分子は、b軸に沿って積み上げられたカラム内に集合し、格子面間距離は3.51 Åです。[2]α,ω-ビスヒドロキシ官能化ポリ(プロピレンオキシド)とウィリアムソン型エーテル反応を起こします。[3]それは、α-ヒドロキシ-ω-カルボキシ官能化ポリ(エチレンオキシド)とのウィリアムソン型反応を経て、モノテルピリジン末端テレケリックを提供します。[4]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は再設計製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則である「廃棄物の防止」、「アトムエコノミー」、「危険性の低い化学合成」、「より安全な溶媒と助剤」および「再生可能原料の使用」で重要な改善が示されています。 DOZNスコアカードを見るには、こちらをクリックしてください。
アプリケーション
4′-クロロ-2,2′:6′,2′′-テルピリジンは以下の調製に使用することができます:
  • モノおよびビステルピリジン[5]
  • ビスヒドロキシ官能化テルピリジンカドミウム(II)錯体およびフラーレン誘導体[5]
  • 4官能化2,2´:6´,2´´-テルピリジンは、二重ヘリケート、デンドリマー、ミセル、金属超分子ポリマーなどの新規超分子構造のビルディングブロックです[6]
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
405868-250MG:
405868-VAR:
405868-BULK:
405868-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, Characterization, Crystal Structure, and Biological Studies of a Cadmium (II) Complex with a Tridentate Ligand 4'-Chloro-2,2':6',2''-Terpyridine.
Saghatforoush LA, et al.
Bioinorganic Chemistry and Applications, 2011 (2011)
4'-Chloro-2, 2': 6', 2''-terpyridine.
Beves JE, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(6), o2497-o2498 (2006)
4'-Functionalized 2, 2': 6', 2 ?-terpyridines as building blocks for supramolecular chemistry and nanoscience.
Schubert US, et al.
Tetrahedron Letters, 42(28), 4705-4707 (2001)
New 4'-Functionalized 2, 2': 6', 2''-Terpyridines for Applications in Macromolecular Chemistry and Nanoscience.
Andres PR, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(19), 3769-3776 (2003)
Access to supramolecular polymers: Large scale synthesis of 4'-chloro-2, 2': 6', 2''-terpyridine and an application to poly (propylene oxide) telechelics.
Schubert US, et al.
Designed Monomers and Polymers, 5(2-3), 211-221 (2002)