アッセイ
97%
形状
crystals
bp
135-140 °C/30 mmHg (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCO
InChI
1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
InChI Key
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
6-アミノ-1-ヘキサノールは、γ-アルミナおよびマグネシアに担持された銅上で環化を受けてヘキサヒドロ-1H-アゼピンを形成します。グルタル酸と併用し、優れた薄膜および繊維形成性を持つポリ(エステルアミド)を生成できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A56353-25G:
A56353-VAR:
A56353-BULK:
A56353-1G:
A56353-5G:
A56353-100G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of cyclic amines and their alkyl derivatives from amino alcohols over supported copper catalysts.
Applied Catalysis, 53(1), 107-115 (1989)
Synthesis and characterization of a new degradable poly (ester amide) derived from 6-amino-1-hexanol and glutaric acid.
Macromolecules, 36(26), 9784-9796 (2003)