Merck
496367
Sigma-Aldrich
6,6′-ジメチル-2,2′-ジピリジル
98%
別名:
2-Methyl-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2
CAS番号:
分子量:
184.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
InChI Key
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
詳細
6,6′-ジメチル-2,2′-ビピリジル(dmbp)は6,6′-ジメチル-2,2′-ビピリジンとも呼ばれ、Pd(II)、Pt(II)、Cu(II)、Co(II)およびZn(II)などのイオンと錯体を形成する配位子として一般的に使用されます。[1]dmbpの結晶構造は詳細に研究されています。[2]6-ブロモピコリンからの合成が報告されています。[3]
アプリケーション
6,6′-ジメチル-2,2′-ビピリジル(6,6′-ジメチル-2,2′-ビピリジン)は、新規オリゴビピリジン配位子の合成に使用できます。[4]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
496367-1G:
496367-BULK:
496367-5G:
496367-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spontaneous assembly of double-stranded helicates from oligobipyridine ligands and copper (I) cations: structure of an inorganic double helix.
Lehn JM, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 84(9), 2565-2569 (1987)
Two convenient and high-yielding preparations of 6, 6'-dimethyl-2, 2'-bipyridine by homocoupling of 6-bromopicoline.
Cassol TM, et al.
Tetrahedron Letters, 41(43), 8203-8206 (2000)
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl.
Sengul A, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 54(5), 661-662 (1998)
Complexes of Pd(II), Pt(II), Cu(II), Co(II) and Zn(II) chlorides with 6,6'-dimethyl-2,2'-dipyridyl.
Newkome GR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 43(7), 1529-1531 (1981)