Merck
C70223
Sigma-Aldrich
4-クロロピリジン 塩酸塩
99%
別名:
1-Nitro-4-iodobenzene, 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium chloride, 4-Chloropyridinium monohydrochloride, 4-Iodo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-iodobenzene, 4-Nitrophenyl iodide, p-Iodonitrobenzene, p-Nitroiodobenzene, p-Nitrophenyl iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,330
100 G
¥16,400
¥6,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,330
100 G
¥16,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
150.01
Beilstein:
3684904
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
210 °C (subl.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Clc1ccncc1
InChI
1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
InChI Key
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
388.4 °F - closed cup
引火点(℃)
198 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C70223-BULK:
C70223-VAR:
C70223-5G:
C70223-25G:
C70223-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)