Merck
494070
Sigma-Aldrich
6,6″-ジブロモ-2,2′:6′,2″-テルピリジン
90%
別名:
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,600
1 G
¥23,000
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,600
1 G
¥23,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H9Br2N3
CAS番号:
分子量:
391.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
90%
mp
257-263 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cccc(n1)-c2cccc(n2)-c3cccc(Br)n3
InChI
1S/C15H9Br2N3/c16-14-8-2-6-12(19-14)10-4-1-5-11(18-10)13-7-3-9-15(17)20-13/h1-9H
InChI Key
PYMBATDYUCQLBC-UHFFFAOYSA-N
詳細
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine is a substituted terpyridine that can be synthesized from 2,6-dibromopyridine.[1]
アプリケーション
6,6′′-Dibromo-2,2′:6′,2′′-terpyridine may be used in the synthesis of a novel disubstituted terpyridine ligand.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
494070-VAR:
494070-1G:
494070-250MG:
494070-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A Novel One-Pot Synthesis of 6,6''-Dibromo-2,2':6'2''-terpyridine.
Uchida Y, et al.
ChemInform, 26(50) (1995)
Lingjing Chen et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(26), 9596-9602 (2019-02-20)
A new pentadentate quinoline-pyridine ligand and its iron (1), cobalt (2) and nickel (3) complexes have been synthesized and characterized. The iron complex exhibits excellent photocatalytic activity towards CO2-to-CO conversion with a TON(CO) of 544 and a selectivity of 99.3%
Kogularamanan Suntharalingam et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(47), 15133-15141 (2012-10-13)
A new disubstituted terpyridine ligand and the corresponding tri-copper(II) complex have been prepared and characterised. The binding affinity and binding mode of this tri-copper complex (as well as the previously reported mono- and di-copper analogues) towards duplex DNA were determined