Merck
395420
Sigma-Aldrich
塩化ジルコニウム(IV)テトラヒドロフラン錯体 (1:2)
99%
別名:
テトラクロロビス(テトラヒドロフラン)ジルコニウム, 四塩化ジルコニウムテトラヒドロフラン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,600
¥14,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,600
About This Item
化学式:
ZrCl4 · 2OC4H8
CAS番号:
分子量:
377.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
powder
¥14,600
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
152 mmHg ( 25 °C)(lit.)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
mp
175-177 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
InChI Key
VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
395420-BULK:
395420-VAR:
395420-5G:4548173939674
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)