Merck
464600
Sigma-Aldrich
酢酸水酸化ジルコニウム(IV)
Zirconium(IV) acetate hydroxide
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
別名:
Dihydroxy-bis(methoxycarbonyloxy)zirconium, Hydroxy-tris(methoxycarbonyloxy)zirconium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥10,700
500 G
¥42,300
¥10,700
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥10,700
500 G
¥42,300
About This Item
化学式:
(CH3CO2)xZr(OH)y, x+y ~4
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,700
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
組成
Zr, 40.4-43.3% gravimetric
反応適合性
core: zirconium
SMILES記法
COC(=O)O[Zr](O)(O)O.COC(=O)O[Zr](O)(O)OC(=O)OC.COC(=O)O[Zr](O)(OC(=O)OC)OC(=O)OC
InChI
1S/6C2H4O3.6H2O.3Zr/c6*1-5-2(3)4;;;;;;;;;/h6*1H3,(H,3,4);6*1H2;;;/q;;;;;;;;;;;;3*+4/p-12
InChI Key
RAVMIOKPFXMREI-UHFFFAOYSA-B
アプリケーション
酢酸水酸化ジルコニウム(IV)は、以下を合成するための前駆体として使用できます:
  • キャッピング剤としてのポリビニルピロリドンの存在下での熱処理による単斜晶系二酸化ジルコニウムナノ粒子。[1]
  • ゾル-ゲル法により酢酸リチウムと酢酸コバルトで処理することによる、ジルコニア添加酸化コバルトリチウム(Zr-LiCoO2)。[2]
  • 酢酸イットリウム四水和物とシュウ酸脱水物を用いた共沈法によるイットリウム安定化ジルコニアナノ粒子。[3]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
464600-500G:4548173956398
464600-BULK:
464600-100G:4548173956381
464600-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structural and optical properties of zirconia nanoparticles by thermal treatment synthesis
Keiteb Aysar S, et al.
Journal of Nanomaterials, 2016 (2016)
Synthesis and characterization of yttrium stabilized zirconia nanoparticles
Maridurai T, et al.
Materials Research, 19, 812-816 (2016)
Electrochemical properties of LiMxCo1- xO2 [M= Mg, Zr] prepared by sol-gel process
Kim Hyung-Sun, et al.
Journal of Power Sources, 138(1-2), 232-239 (2004)
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. india
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星2/5個です。
    i need physical and chemical properties of zirconium acetate hydroxide. it is very important to synthesize the oxide nanoparticles
    it has no melting point and boiling point...you did not mentioned there in the product and also molecular weight
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
    1. Sigma-Aldrich Corporationからの回答:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.