Merck
205028
Sigma-Aldrich
塩化ジルコニル 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, Zirconium oxychloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥8,040
50 G
¥22,800
¥8,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥8,040
50 G
¥22,800
About This Item
化学式:
ZrOCl2·xH2O
CAS番号:
分子量:
178.13 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,040
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
組成
Degree of hydration, 6-8
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.H2O.O.Zr/h2*1H;1H2;;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Building block for a new series of mixed zirconium phosphonates which may have uses in catalysis, ion exchange or photophysics.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205028-BULK:
205028-VAR:
205028-50G:4548174006306
205028-10G:4548174006290
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefania Vitale et al.
Nanoscale, 11(11), 4788-4793 (2019-01-31)
The fabrication of stable, highly conductive molecular nano-junctions is one of the main research goals in the field of molecular electronics. In this paper we report on the self-assembly and functional characterisation of highly conductive molecular wires, based on mixed-metal
Leenstra, W.R. Amicangelo, J.C.
Inorganic Chemistry, 37, 5317-5317 (1998)