Merck
395382
Sigma-Aldrich
塩化バナジウム(III)テトラヒドロフラン錯体 (1:3)
97%
別名:
トリクロロトリス(テトラヒドロフラン)バナジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,300
25 G
¥37,700
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,300
25 G
¥37,700
About This Item
化学式:
VCl3 · 3C4H8O
CAS番号:
分子量:
373.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp
265 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
395382-5G:
395382-VAR:
395382-BULK:
395382-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)