アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
core: zirconium
SMILES記法
CC(C)O.CC(C)O[Zr](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C3H8O.4C3H7O.Zr/c5*1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;4*3H,1-2H3;/q;4*-1;+4
InChI Key
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
オレフィン機能化ジルコニウム含有モノマーの合成のための便利な前駆体であり、ジルコニウム含有ハイブリッドポリマーの生成に使用できます。
ジルコニウム(IV)イソプロポキシドイソプロパノール複合体は、ZrO2の前駆体として使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
339237-BULK:
339237-50G:4548173928357
339237-VAR:
339237-10G:4548173928340
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of ZrO 2?TiO 2 binary oxide semiconductor nanoparticles: application and interparticle electron transfer process.
Applied Catalysis A: General, 333(2), 264-271 (2007)
Preparation and properties of visible light responsive ZrTiO 4/Bi 2 O 3 photocatalysts for 4-chlorophenol decomposition.
Journal of Hazardous Materials, 182(1), 557- 562 (2010)
Inorganic chemistry, 38(6), 1160-1164 (2001-10-24)
The attachment of pendent olefin groups to oxygen-ligated zirconium complexes using olefin-substituted phenols and alcohols and readily accessible zirconium reagents is described. Syntheses of three crystallographically characterizable complexes isolable in 55-90% yield are reported. Eugenol, HOC(6)H(3)(OMe-2)(CH(2)CH=CH(2)-4) (HOAr) reacts with [Zr(O(i)Pr)(4)(HO(i)Pr)](2)