38510
ジメルカプトマレオニトリル 二ナトリウム塩 水和物
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
別名:
(Z)-2,3-Dimercapto-2-butenedinitrile disodium salt, Bahr′s salt, Disodium (Z)-1,2-dicyano-1,2-ethylenedithiolate, cis-1,2-Dicyano-1,2-dimercaptoethylene disodium salt
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95.0% (calc. based on dry substance, NT)
濃度
~10% (crystal water)
官能基
nitrile
SMILES記法
O.[Na]S\C(C#N)=C(/S[Na])C#N
InChI
1S/C4H2N2S2.2Na.H2O/c5-1-3(7)4(8)2-6;;;/h7-8H;;;1H2/q;2*+1;/p-2/b4-3-;;;
InChI Key
DWYJCSXARKJSBC-FGSKAQBVSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
38510-BULK-F:
38510-VAR-F:
38510-1G-F:4548173227474
38510-5G-F:4548173227467