Merck
36791
Supelco
クロロタロニル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
テトラクロロイソフタロジニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,900
¥10,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8Cl4N2
CAS番号:
分子量:
265.91
Beilstein:
1978326
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥10,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
InChI Key
CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロタロニルは、有機塩素系、広域スペクトラム、非全身性の殺真菌薬であり[1]、葉の病原体を駆除するため、農業で広く使用されます[2][1]
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36791-250MG:
36791-1EA:
36791-VAR:
36791-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transformation pathways of 14C-chlorothalonil in tropical soils
Regitano.B.J, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 40, 295-302 (2001)
Study of chlorothalonil photodegradation in natural waters and in the presence of humic substances
Sakkas.AV, et al.
Chemosphere, 48, 939-945 (2002)
Xing-Hai Liu et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(7), 2782-2786 (2009-02-28)
A series of cyclopropanecarboxamide were prepared and tested for antifungal activity in vivo. The preliminary bioassays indicated that some compounds are comparable to the commercial fungicides. To further explore the comprehensive structure-activity relationship on the basis of fungicidal activity data
Zining Cui et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(23), 7193-7196 (2011-10-19)
Assuming that the water solubility of our previous hydrazone derivatives would improve after modification with sugars while keeping or modulating their notable biological activities, we designed and synthesized some glycosyl hydrazine and hydrazone derivatives. Bioassay results indicated that the antitumor
Shuangying Yu et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 181, 329-334 (2013-07-23)
Chlorothalonil is a broad spectrum fungicide widely used in agricultural and urban environments, yet little is known regarding its effects on amphibians. We examined effects of chlorothalonil on growth, malformations, and mortality in embryos and larvae of Xenopus laevis and
質問
1–2/2 質問  
  1. Hello. Please let me know the storage temperature and precautions.
    1 回答
    1. Product 36791 is stored at ambient temperature. It is recommended to store in a well-ventilated space, tightly closed and dry. Complete safety and handling information can be found in the SDS provided in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sial/36791
      役に立ちましたか?
  2. Hello, what type of fume cupboard or extractor hood do you need to use this product (weigh and make an aqueous solution)?
    1 回答
    1. Regarding work under a fume hood, a chemical extraction hood is necessary if the end-user has a fume extraction network, or a chemical filtration hood.