Merck
362026
Sigma-Aldrich
ビス(エチレンジチオ)テトラチアフルバレン
98%
別名:
BEDT-TTF, ビ[5,6-ジヒドロ-1,3-ジチオロ[4,5-b][1,4]-ジチイン-2-イリデン]
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥48,500
¥48,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥48,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8S8
CAS番号:
分子量:
384.69
Beilstein:
1653830
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥48,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
~260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C1CSC2=C(S1)S\C(S2)=C3\SC4=C(SCCS4)S3
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2
InChI Key
LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(エチレンジチオ)テトラチアフルバレン(BEDT-TTF)は、電子供与体として使用される、超伝導転移温度(Tc)10Kの有機超伝導ポリマーです。[1][2]
アプリケーション
BEDT-TTFは、定電流結晶電析プロセスにより調製できるテトラチオシアナトクプラートの対アニオンとして使用できます。[3]また、マンガン含有錯体を有する多機能性分子材料を合成して新規常磁性伝導体を調製する際に使用できます。[4]タンデム有機発光ダイオード(OLED)の開発への使用が期待できるハイブリッド有機電荷発生層の製作に、BEDT-TTFベースのドーピングを使用できます。[5]
有機超伝導体に用いられています[6]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
362026-500MG:
362026-100MG:
362026-VAR:
362026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anion polarity-induced self-doping in a purely organic paramagnetic conductor, α?-α?-(BEDT-TTF) 2 (PO-CONH-m-C6H4SO3)? H2O where BEDT-TTF is bis (ethylenedithio) tetrathiafulvalene and PO is the radical 2, 2, 5, 5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl.
Akutsu H, et al.
Polyhedron, 136, 23-29 (2017)
Mn-Containing Paramagnetic Conductors with Bis (ethylenedithio) tetrathiafulvalene (BEDT-TTF).
Benmansour S, et al.
Magnetochemistry, 3(1), 7-7 (2017)
Superconductivity in layered organic metals.
Wosnitza J.
Crystals, 2(2), 248-265 (2012)
Yoshitaka Kawasugi et al.
Science advances, 5(5), eaav7282-eaav7282 (2019-05-17)
A Mott insulator sometimes induces unconventional superconductivity in its neighbors when doped and/or pressurized. Because the phase diagram should be strongly related to the microscopic mechanism of the superconductivity, it is important to obtain the global phase diagram surrounding the
A new compound in the BEDT-TTF family [BEDT-TTF= bis (ethylenedithio) tetrathiafulvalene] with a tetrathiocyanatocuprate (II) anion,(BEDT-TTF) 4 [Cu (NCS) 4].
Faulmann C, et al.
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications, 74(12), 1755-1758 (2018)