Merck
376779
Sigma-Aldrich
2,3,5,6-テトラフルオロ-7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン
97%
別名:
(2,3,5,6-テトラフルオロ-2,5-シクロヘキサジエン-1,4-ジイリデン)ジマロノニトリル, 7,7,8,8-テトラシアノ-2,3,5,6-テトラフルオロキノジメタン, F4TCNQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12F4N4
CAS番号:
分子量:
276.15
Beilstein:
2157887
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
mp
285-290 °C (lit.)
SMILES記法
FC1=C(F)C(\C(F)=C(F)/C1=C(\C#N)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C12F4N4/c13-9-7(5(1-17)2-18)10(14)12(16)8(11(9)15)6(3-19)4-20
InChI Key
IXHWGNYCZPISET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,3,5,6-テトラフルオロ-7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン(F4-TCNQ)は、強いアクセプター・ドーパントとして使用される、自由孔を生成するp型分子です。
2,3,5,6-テトラフルオロ-7,7,8,8-テトラシアノキノジメタン(F4-TCNQ)は、有機半導体の製造に使用されるドーパントです。本化合物の最低空軌道は広範囲の半導体を酸化するために必要な望ましいエネルギーレベルにあるため、電子状態を調整することができます。
アプリケーション
F4-TCNQはポリ[ビス(4-フェニル)(2,4,6-トリメチルフェニル)アミン](PTAA)でドープされ、正孔輸送材料(HTL)を形成します。これは、半透明のペロブスカイト太陽電池では16%のエネルギー効率の達成に使用することができます。本化合物は、p型ドーパントとして、電荷移動度が増加したポリ(3-ヘキシルチオフェン)(P3HT)との混合複合膜の形成に使用することができます。これは、有機薄膜太陽電池で有用となる可能性があります。
F4-TCNQは、有機正孔輸送層(HTL)を有する正孔のみのデバイスと電界効果トランジスタ用のp型ドーパントです。有機薄膜の改善された熱電性能を研究するために、F4-TCNQとペンタセンの二層構造の調製に使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
376779-25MG:4548173141497
376779-VAR:
376779-100MG:4548173302430
376779-BULK:
376779-5MG:4548173141503
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhancing hole transports and generating hole traps by doping organic hole-transport layers with p-type molecules of 2, 3, 5, 6-tetrafluoro-7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane
Matsushima T and Adachi C
Thin Solid Films, 517(2), 874-877 (2008)
Taiki Sawada et al.
Nature communications, 11(1), 4839-4839 (2020-09-26)
Transistors, the most important logic elements, are maintained under dynamic influence during circuit operations. Practically, circuit design protocols and frequency responsibility should stem from a perfect agreement between the static and dynamic properties. However, despite remarkable improvements in mobility for
Jack Fuzell et al.
The journal of physical chemistry letters, 7(21), 4297-4303 (2016-11-04)
Doping-induced solubility control (DISC) is a recently introduced photolithographic technique for semiconducting polymers, which utilizes reversible changes in polymer solubility upon doping to allow the polymer to function as its own photoresist. Central to this process is a wavelength sensitive
Yingying Liang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(3), 1902456-1902456 (2020-02-12)
Three isostructural donor-acceptor complexes DPTTA-F X
Improved thermoelectric performance of organic thin-film elements utilizing a bilayer structure of pentacene and 2, 3, 5, 6-tetrafluoro-7, 7, 8, 8-tetracyanoquinodimethane (F 4-TCNQ).
Applied Physics Letters, 96(25) (2010)
資料
n型、p型ドーパントとして有用なルテニウム、モリブデン錯体は、塗布または真空プロセスのいずれの方法でも、有機半導体と表面の両方のドーピングに適用可能な化合物です。
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
すべて表示