Merck
383198
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) dichloride dioxide
99%
別名:
オキシ塩化タングステン(VI), 二塩化二酸化タングステン(VI)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥41,300
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥41,300
About This Item
化学式:
WCl2O2
CAS番号:
分子量:
286.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥41,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
SMILES記法
Cl[W](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.2O.W/h2*1H;;;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
RJNBTFHJYBHWCU-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383198-1G:
383198-10G:4548173965406
383198-VAR:
383198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)