The particle size of this product is not determined.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
powder
密度
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
InChI Key
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
また、各種用途向けに、二重ペロブスカイト材の調製にも使用できます。
アプリケーション
- 酸化フッ化タングステン(VI)であるWOF4およびWO2F2と中性酸素および窒素ドナー配位子との配位錯体:この研究では、タングステン錯体の反応性と用途に関心を持つ研究者にとって重要となり得る酸化フッ化タングステン(VI)の配位化学を探求しています(Levason et al., 2016)。
- oxo tungsten (VI) fluoroalkoxide前駆体由来の酸化タングステン膜およびナノロッドのエアロゾル支援化学蒸着:この研究では、エレクトロニクスとナノテクノロジーにおける用途に関連する酸化タングステン膜およびナノロッドを作製するための沈着プロセスを探求しています(Kim et al., 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204781-250G:
204781-50G:
204781-10G:
204781-BULK:
204781-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
2次元材料であるMoS2を触媒とするHERに関する最新の進展を概説し、高性能で費用効率の高いHER触媒の開発に向けた合理的設計についての展望も述べます。
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.