Merck
241911
Sigma-Aldrich
塩化タングステン(VI)
≥99.9% trace metals basis
別名:
六塩化タングステン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥10,600
100 G
¥50,300
¥10,600
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥10,600
100 G
¥50,300
About This Item
化学式:
WCl6
CAS番号:
分子量:
396.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,600
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
43 mmHg ( 215 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: tungsten
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
347 °C (lit.)
mp
275 °C (lit.)
密度
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
InChI Key
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Tungsten(VI) chlorideは反応性の高い結晶性固体で、触媒、ペロブスカイト太陽電池、発光デバイスの分野で一般的に使用されています。半磁性固体です。ただし、非常に腐食性が高く、強力な酸化作用を持っています。
アプリケーション
Tungsten(VI) chlorideは、以下の用途で使用できます:水熱合成法を用いた
  • tungstenナノ粒子[1] およびMoをドープしたウニ状W18O49ナノ構造の合成のための出発物質として。Mo-W18O49電極触媒は、水素発生反応(HER)に対して卓越した電極触媒活性を発揮しました。[2]Mo種を欠陥の多いW18O49 極薄ナノワイヤにドープすることで、ammoniaへの光触媒によるN2 固定のための優れた候補となることも証明されています。[3]
  • 構造規定剤として高分子量の両親媒性ブロック共重合体を用いた孔径が11 nmの結晶性メソポーラスWO3 の合成。この材料は、H2S ガス検出の点で優れた性能を発揮しました。[4]
  • 水熱合成法によるTungsten disulfideおよびWS2/reduced graphene oxide(WS2/rGO)のナノシートの作製。WS2/rGOナノシートは、水素発生反応に対して卓越した電極触媒活性を示しました。
  • リチウムイオン電池における電極性能を高めるための陽極材料としてのWS2-ナノフラワー@rGOおよび窒素ドープカーボンスフィア@WS2 の複合体の作製。[5]
  • 高性能ペロブスカイト太陽電池のTiO2 緻密層を作製するためのドーパントとして。[6]
  • マイクロカプセルを持つ自己修復性エポキシ複合体を作製するための触媒として[7]
  • tertiary alkyl amidesのアミド基転移のための触媒として。[8]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
241911-100G:
241911-BULK:
241911-10G:
241911-25KG:
241911-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hierarchical Nanocomposite of Hollow N-Doped Carbon Spheres Decorated with Ultrathin WS2 Nanosheets for High-Performance Lithium-Ion Battery Anode
Xiaohui Zeng, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 8, 18841-18848 (2016)
Liyan Zhou et al.
Scientific reports, 9(1), 1357-1357 (2019-02-06)
Tungsten Disulfide (WS2) is considered to be a promising Hydrogen Evolution Reaction (HER) catalyst to replace noble metals (such as Pt and Pd). However, progress in WS2 research has been impeded by the inertness of the in-plane atoms during HER.
Giuseppe Bengasi et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(35), 8313-8320 (2019-04-03)
Oxidative chemical vapour deposition of (5,15-diphenylporphyrinato)nickel(II) (NiDPP) with iron(III) chloride as oxidant yielded a conjugated poly(metalloporphyrin) as a highly coloured thin film, which is potentially useful for optoelectronic applications. This study clarified the reactive sites of the porphyrin monomer NiDPP
Tungsten-Catalyzed Transamidation of Tertiary Alkyl Amides
Fang-Fang Feng, et al.
ACS Catalysis, 11, 7070-7079 (2021)
Mo doping induced more active sites in urchin-like W18O49 nanostructure with remarkably enhanced performance for hydrogen evolution reaction
Xing Zhong, et al.
Advanced Functional Materials , 26, 5778-5786 (2016)
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. Hello. Could you possibly provide me with the average particle size and a brief description of the particle shape? I am looking for small, homogeneous nano-particles. An SEM image would be greatly appreciated. Thank you.
    1 回答
    1. The particle size of this product is not determined, but is expected to be less than 2 mm. Unfortunately, an SEM image is currently not available.